Learn More
Cytiva Membrana negra Sentino™ Metricel™
Código de producto. 17184591
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,45 μm
0,8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
17184591 0,45 μm paquete de 200
17194591 0,8 μm paquete de 200
2 options
Código de producto. 17184591
Marca: Cytiva 68124
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los paquetes de dispensación de filtros para dispensadores Sentino son ideales para laboratorios de pruebas de microbiología de alto rendimiento que buscan formas más ergonómicas y rápidas de manejar membranas individuales.
  • Los dispensadores de filtros son ideales para laboratorios de pruebas de microbiología de alto rendimiento que buscan formas más ergonómicas y rápidas de manejar membranas individuales
  • Diseñado para dispensar asépticamente un disco de membrana con solo tocar un botón
  • Sometida a irradiación gamma y lista para su uso
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro
Material (membrana) PES modificada con membrana negra Metricel
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
N.° por paquete Paquete de 1000, paquete dispensador de 200
Diámetro del área superior (métrico) 47 mm