Learn More
Cytiva Membrana Sentino™ GN-6
Código de producto. 17164591
Change view
Click to view available options
:
0,45 μm
Código de producto.
17164591 0,45 μm
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 17164591 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 68121
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Los paquetes de dispensación de filtros para el dispensador Sentino son ideales para laboratorios de pruebas de microbiología de alto rendimiento.
  • Ideal para laboratorios de pruebas de microbiología de alto rendimiento que buscan formas más ergonómicas y rápidas de manejar membranas individuales
  • Sometida a irradiación gamma y lista para su uso
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) MCE
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad Estéril
Incluye Líneas de rejilla negras
Tipo Paquete de dispensadores Sentino