Learn More
Cytiva Dispensador de membrana Sentino™ Global
Descripción
- La gama Sentino es un sistema completo de productos para la evaluación de la contaminación microbiana de muestras acuosas mediante la técnica de filtro de membrana (MF)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | NiMH nickel metal hydride battery |
| Tipo | Dispensador automático |
| Longitud (métrico) | 22 cm |
| Anchura (métrico) | 12 cm |
| Altura (métrico) | 20 cm |