Learn More
Cytiva Base de embudo Sentino™ con pantalla de soporte
Click to view available options
:
Para 150 y 300 ml
Descripción
- El sello magnético exclusivo permite una sencilla filtración de líquidos con una sola mano con membranas compatibles
- No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PES |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Base para 150 y 300 ml |
| Diámetro interior (métrico) | 47 mm |