Learn More
Greiner Bio-One Placa de 1536 pocillos con fondo de vidrio SensoPlate™ LoBase
Descripción
Codificación alfanumérica de pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Vidrio de borosilicato, Poliestireno |
| N.° de pocillos | 1536 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 3 to 10 μl |
| Esterilidad | Estéril |
| Forma del pocillo | Cuadrado redondeado |
| Mostrar más |