Learn More
Greiner Bio-One SensoPlate™ de 96 pocillos, tratamiento para cultivo celular, microplaca de fondo plano
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10761673
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
16 PCS
Código de producto. Color unitSize
10761673 Negro, Fondo transparente 16 PCS
1 options
Código de producto. 10761673
Marca: Greiner Bio-One 655892
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Color:Fondo transparente negro; Esterilidad:Estéril; Tapa:Con tapa
  • también son compatibles con sistemas automatizados
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Consta de un fondo de vidrio borosilicato ópticamente transparente con un camino de luz de 175 ± 15 μm y un marco de poliestireno negro
  • Fabricado a partir de materias primas probadas para lixiviados
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos
  • Fabricadas según las directrices de DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 9001
Los recipientes Sin ARNasa/ADNasa ni ADN humano
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 34 mm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro, Fondo transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 25 a 34 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen total del pocillo (métrico) 392 μl
Forma del pocillo Plano
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) El fondo de vidrio permite mediciones de transmisión en la longitud de onda
Máx. estabilidad térmica De -20 °C a +60 °C
RCF máx. 4800 x g (rotor de cestillo basculante)
Cantidad 16/caja
Sin ARNasa Sí
Intervalo de temperatura (métrico) -20°C a +60°C
Color de pocillo Transparente
Altura (métrico) 11,5 mm
Diámetro del pocillo (métrico) 5 mm