Learn More
WTW™ SensoLyt™ ORP 900-P
Descripción
Los electrodos ORP proporcionan una señal de tensión sensible procedente de reacciones en soluciones acuosas, donde los socios de reacción intercambian cargas en la superficie de metal de Pt del electrodo. La escala es comparable con la de la medición de pH. La partes típicas de uso son la supervisión del efecto de desinfección, la determinación de potenciales de ORP en reacciones bioquímicas, la medición en aguas de diferente calidad y mucho más. Aquí es exactamente donde entra en juego el concepto de los sensores de IDS. La transferencia digital de datos está protegida contra interferencias, permite el uso de cables largos y de información adicional importante, como datos de calibración y características del sensor. Los electrodos de ORP probados de WTW están ahora disponibles como versiones sostenibles de cabezal de enchufe. El cabezal de enchufe universal se ajusta al sensor con funcionalidad inalámbrica, ya no se necesitan esos molestos cables. Además, se puede conectar a cables AS/IDS-x con longitudes de hasta 100 m. Con esta nueva tecnología, WTW amplía significativamente la variedad de aplicaciones y la comodidad de medición de sus electrodos de ORP.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Electrodo combinado de pH IDS |
| Incluye | Electrolito de polímero y eje de vidrio, sensor de temperatura integrado, electrodo con cabezal de enchufe resistente al agua para la conexión al cable AS/IDS-x o MPP IDS. |
| Para utilizar con (equipo) | Conexión a MPP IDS o AS/IDS-x |