Learn More
Thermo Scientific™ Placa AST COMPGP1F de uso veterinario para grampositivos de animales de compañía Sensititre™
Código de producto. 17918630
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
17918630 10/paq. cada uno
1 options
Código de producto. 17918630
Marca: Thermo Scientific™ COMPGP1F
Amplíe las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana de los organismos grampositivos con rangos que cumplen las recomendaciones sobre animales de compañía y veterinaria del CLSI.
Realice pruebas de susceptibilidad antimicrobiana (AST) precisas de infecciones grampositivas en animales de compañía con la placa AST COMPGP1F para grampositivos de animales de compañía Thermo Scientific™ Sensititre™. Accede a una gran gama de fármacos específicos para cada especie que cumplen con las últimas recomendaciones sobre veterinaria del CLSI para ampliar las opciones de tratamiento para infecciones cutáneas graves.
Realice pruebas de susceptibilidad de pradofloxacina de organismos grampositivos causantes de las infecciones cutáneas en los animales de compañía mediante la placa AST COMPGP1F para grampositivos de animales de compañía Sensititre. 
  • Sólida:: excelente reproducibilidad que permite obtener resultados precisos a la primera, por lo que se reduce el número de pruebas y protocolos innecesarios. 
  • Actualizada: incluye los últimos rangos MIC sobre veterinaria del CLSI para AST de grampositivos en animales de compañía, con el fin de garantizar unos resultados relevantes basados en tendencias epidemiológicas en tiempo real.
  • Fácil de almacenar: el almacenamiento a temperatura ambiente elimina las preocupaciones del control de inventario.
  • Económica: el embalaje individual le permite realizar análisis de las placas de una en una sin producir residuos.
  • Calidad garantizada: los rangos incluidos para los controles de calidad proporcionan una garantía de calidad inmediata de la metodología de las pruebas.
  • Flexible: opción de lectura manual o automatizada que se adapta a su flujo de trabajo.
El sistema Sensititre es el líder en soluciones de AST, ya que ofrece opciones de pruebas flexibles y personalizables para laboratorios de todos los tamaños. 
  • Ampliable: opciones de instrumentos flexibles diseñadas para ser modulares. Satisface las necesidades únicas del espacio individual en el laboratorio, el volumen de trabajo y los requisitos presupuestarios.
  • Fabricada a medida: diseñe su propia placa AST para cumplir con los requisitos específicos del formulario y de la vigilancia a partir de una selección de más de 240 agentes antimicrobianos, incluidos más de 50 agentes específicos veterinarios, tal como la pradofloxacina.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos VersaTREK™ y Sensititre™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Patrón McFarland 0,5 Agua desmineralizada (n.° de referencia T3339)
Agentes antimicrobianos Diverso
Tipo de caldo MHB (n.° de referencia T3462)
Descripción Placa MIC de grampositivos de animales de compañía Sensititre
Código de antibiótico Various
Tipo de producto AST Plate
Clase de organismo diana Gram-positive Organisms
Tipo de prueba Veterinary AST, Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Para utilizar con (aplicación) Organismos grampositivos de los animales de compañía
Condiciones de incubación 34-36 °C; sin CO2
Tiempo de incubación 18-24 horas
Aísla por placa 1
Cantidad 10/paq.
Opciones de lectura Lectura automática o manual
Tipo de muestra Gram Positive Isolates Causing Skin Infections in Companion Animals
Volumen de transferencia 10 µl
Volumen por pocillo 50 μl
Especie Companion Animals