Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco y gris Sensilite™ serie 48-135
Código de producto. 15250009 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15250009 9 12 pares
15260009 10 12 pares
15220009 6 12 pares
15240009 8 12 pares
15270009 11 12 pares
15230009 7 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15250009 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 48135090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Satisface la mayoría de las necesidades de protección contra descargas electrostáticas y proporciona flexibilidad y destreza.
  • Guantes para usos especiales
  • Revestimiento de nailon de calibre 15
  • La fibra de carbono añadida ofrece una solución de protección económica
  • La comunidad y un buen ajuste están garantizados gracias a la construcción de una sola pieza y una amplia gama de tamaños
  • Gracias a su revestimiento de poliuretano sumergido en palma, ofrece buena resistencia mecánica y durabilidad.
  • La versión de puntas de dedo sumergidas permite un mejor ajuste y mayor flexibilidad
  • La punta de dedo con revestimiento también evita la transferencia de la transpiración a la pieza electrónica
Aplicaciones:
  • Montaje final de paneles de control, cables y alambres
  • Montaje final de componentes electrónicos y placas madre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, EN 388: 113X
Material del manguito Poliuretano
Coating Material Poliuretano
Color White
Acabado exterior No Texture
Hand Specific
Latex Free Yes
Material Polyurethane
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 9
Estilo de dedo Recubrimiento en punta del dedo
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nylon Carbon Fiber
Revestimiento Fibra de carbono de nailon
Tipo de Palm Palma recubierta
Cantidad 144 par
Resistente a Buena resistencia mecánica
Serie 48-135