Learn More
Ansell Edmont™ Guantes de peso ligero de poliuretano blanco Sensilite™ serie 48-120
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Multi-purpose gloves
- Polyester liner offers good hand protection in lightweight applications
- Polyurethane coating on the palm resists tears and abrasions
Applications:
- Assembly of small pieces such as small bearings, joints and springs
- Quality control
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Poliuretano |
| Certificaciones/conformidad | Con marcado CE, EN 388: 3121 |
| Material del manguito | Poliuretano |
| Coating Material | Poliuretano |
| Tipo de producto | Guantes de peso ligero |
| Modelo | 48-120 |
| Estilo de puño de los guantes | Puños herméticos |
| Revestimiento | Poliéster |
| Tipo de Palm | Palma recubierta |
| Cantidad | 144 par |
| Mostrar más |