Learn More
Ansell™ Guantes de talla pequeña de poliuretano blanco HyFlex™ serie 48-105
Código de producto. 12600932 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
12 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
12600932 6 12 pares
12680922 10 12 pares
12690922 11 12 pares
12630932 9 12 pares
12610932 7 12 pares
12620932 8 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12600932 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor 48105060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñados para aplicaciones ligeras que requieren buenos niveles de comodidad y resistencia a la abrasión.
  • Guantes industriales
  • Comodidad y protección para aplicaciones ligeras
  • Ofrece manipulación precisa de objetos pequeños en entornos de trabajo secos o ligeramente grasientos
  • Proporciona mayor seguridad, destreza y durabilidad
Aplicaciones:
  • Montaje, inspección y embalaje de pequeños componentes
  • Tareas ligeras de montaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de la parte posterior Poliuretano
Certificaciones/conformidad Norma de CATEGORÍA II EN 388 : 0030
Material del manguito Nailon
Accelerator Free Yes
Aplicaciones Industrial
Color White
Desechables Reusable
Acabado exterior No Texture
Latex Free Yes
Material Polyurethane
En polvo Powder Free
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Tamaño 6
Esterilidad Non-sterile
Guantes con puño de color Blanco
Estilo de puño de los guantes Tejido
Material de revestimiento Nailon
Revestimiento Lined
Cantidad 12 pares
Resistente a Resistencia a la abrasión
Serie 48-105