Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de marcación telefónica Sensaphone™
Código de producto. p-4530884 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Cuatro canales
Requisitos eléctricos:
220 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
No está aprobado para ventas que requieran el marcado CE.
Código de producto. 12773838
Marca: Thermo Scientific™ 400182
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No está aprobado para ventas que requieran el marcado CE.
Monitorice de forma remota equipos desde cualquier teléfono estándar de marcación por tonos mediante el sistema de marcación telefónica; el sistema indicará el estado de todas las condiciones monitorizadas.
Llame al laboratorio o la oficina desde cualquier sitio; los sistemas de marcación telefónica Thermo Scientific™ Sensaphone™ indicarán el estado de cada condición monitorizada. Estos sistemas se conectan con cualquier teléfono estándar de marcación por tonos para avisar de condiciones de alarma.
  • Pueden utilizarse con el sistema de monitor/alarma modelo 1535, que está dotado de alarmas sonoras/visuales programables y actualiza/muestra las condiciones de los equipos en un dispositivo LCD
  • Batería de reserva de serie
  • La vida de las pilas es de hasta 15 horas después de que haya fallado la alimentación de CA; hasta 18 meses con la alimentación de CA activa
Requiere:
Seis baterías alcalinas de tamaño D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cuatro números pre-programados
Tipo Cuatro canales
Para utilizar con (equipo) Monitor/sistema de alarma modelo 1535
Opciones de vigilancia Botón
Tensión 220 V
Requisitos eléctricos 220 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz