Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de marcación telefónica Sensaphone™
Código de producto. 12773838 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Cuatro canales
Requisitos eléctricos:
220 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
No está aprobado para ventas que requieran el marcado CE.
Código de producto. 12773838
Marca: Thermo Scientific™ 400182
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
No está aprobado para ventas que requieran el marcado CE.
Monitorice de forma remota equipos desde cualquier teléfono estándar de marcación por tonos mediante el sistema de marcación telefónica; el sistema indicará el estado de todas las condiciones monitorizadas.
Llame al laboratorio o la oficina desde cualquier sitio; los sistemas de marcación telefónica Thermo Scientific™ Sensaphone™ indicarán el estado de cada condición monitorizada. Estos sistemas se conectan con cualquier teléfono estándar de marcación por tonos para avisar de condiciones de alarma.
  • Pueden utilizarse con el sistema de monitor/alarma modelo 1535, que está dotado de alarmas sonoras/visuales programables y actualiza/muestra las condiciones de los equipos en un dispositivo LCD
  • Batería de reserva de serie
  • La vida de las pilas es de hasta 15 horas después de que haya fallado la alimentación de CA; hasta 18 meses con la alimentación de CA activa
Requiere:
Seis baterías alcalinas de tamaño D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cuatro números pre-programados
Tipo Cuatro canales
Para utilizar con (equipo) Monitor/sistema de alarma modelo 1535
Opciones de vigilancia Botón
Tensión 220 V
Requisitos eléctricos 220 V/50 Hz
Frecuencia 50 Hz
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.