missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SENP6 Polyclonal Antibody

Código de producto. 11396853
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11396853 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11396853 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA518881

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with mouse and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.

Ubiquitin-like molecules, such as SUMO1, are structurally related to ubiquitin. and can be ligated to target proteins in a similar manner as ubiquitin. However, covalent attachment of UBLs does not result in degradation of the modified proteins. SUMO1 modification is implicated in the targeting of RANGAP1. to the nuclear pore complex, as well as in stabilization of I-kappa-B-alpha from degradation by the 26S proteasome. Like ubiquitin, UBLs are synthesized as precursor proteins, with 1 or more amino acids following the C-terminal glycine-glycine residues of the mature UBL protein. Thus, the tail sequences of the UBL precursors need to be removed by UBL-specific proteases, such as SENP6, prior to their conjugation to target proteins. SENPs also display isopeptidase activity for deconjugation of SUMO-conjugated substrates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SENP6
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SENP6
N.º de referencia del gen Q9GZR1
Alias de gen 2810017C20Rik; E130319N12Rik; FKSG6; FLJ11355; FLJ11887; KIAA0389; KIAA0797; mKIAA0797; RP1-134M13.1; SENP6; sentrin/SUMO-specific protease SENP6; Sentrin-specific protease 6; Sentrin-specific protease 6-like protein; SSP1; SUMO specific peptidase 6; SUMO/sentrin specific peptidase 6; SUMO/sentrin specific protease 6; SUMO1/sentrin specific peptidase 6; SUMO1/sentrin specific protease 6; Sumo1/sentrin/SMT3 specific peptidase 6; SUMO-1-specific protease 1; Susp1
Símbolos de los genes SENP6
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (KPKYEPNPHYHEN) corresponding to the internal amino acids of SENP6 (aa 778-791).
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26054
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.