missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SENP2 Monoclonal Antibody (OTI3H10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17552602
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17552602 30 μL 30 microlitros
17532602 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17552602

Marca: Origene Technologies TA504864S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SENP2 Monoclonal antibody specifically detects SENP2 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SENP2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3H10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Acbd3
N.º de referencia del gen Q9H3P7
Alias de gen 2310007L05Rik; 4930538C18Rik; AI646780; AW554757; Axam; Axam2; Axin-associating molecule; CT; EGK_11819; KIAA1331; mKIAA1331; Senp2; sentrin/SUMO-specific protease SENP2; Sentrin-specific protease 2; Smt3ip2; SMT3-specific isopeptidase 2; SUMO specific peptidase 2; SUMO/sentrin specific peptidase 2; SUMO/sentrin specific protease 2; SUMO-1 protease 1; SUMO-1 protease-1; SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2; SUMO1/sentrin/SMT3 specific protease 2; SUMO-1/Smt3-specific isopeptidase 2; Supr1; SuPr-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ACBD3 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64746
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.