missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SENP2 Monoclonal Antibody (OTI1H1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012955
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17542612 30 μL 30 microlitros
17522612 100 μL 100 microlitros
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17542612

missing translation for 'mfr': Origene Technologies TA504870S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

SENP2 Monoclonal antibody specifically detects SENP2 in Canine, Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot

Spécification

Antígeno SENP2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SENP2
N.º de referencia del gen Q9EQE1, Q9HC62
Alias de gen 2310007L05Rik; 4930538C18Rik; AI646780; AW554757; Axam; Axam2; Axin-associating molecule; CT; EGK_11819; KIAA1331; mKIAA1331; Senp2; sentrin/SUMO-specific protease SENP2; Sentrin-specific protease 2; Smt3ip2; SMT3-specific isopeptidase 2; SUMO specific peptidase 2; SUMO/sentrin specific peptidase 2; SUMO/sentrin specific protease 2; SUMO-1 protease 1; SUMO-1 protease-1; SUMO1/sentrin/SMT3 specific peptidase 2; SUMO1/sentrin/SMT3 specific protease 2; SUMO-1/Smt3-specific isopeptidase 2; Supr1; SuPr-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids SENP2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 478661, 59343, 78973
Especies diana Canine, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.