missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SENP2 Monoclonal Antibody (OTI1H1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17522612
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17522612 100 μL 100 microlitros
17542612 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17522612

Marca: Origene Technologies TA504870

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SUMO is a small ubiquitin-like protein that can be covalently conjugated to other proteins. SENP2 is one of a group of enzymes that process newly synthesized SUMO1, SUMO2, and SUMO3 into the conjugatable mature forms and catalyze the deconjugation of these same SUMO proteins from their targeted substrates. SENP2 may also down-regulate CTNNB1 levels and thereby modulate the Wnt pathway.

Especificaciones

Antígeno SENP2
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SENP2
N.º de referencia del gen Q9HC62
Alias de gen AXAM2, SMT3IP2
Símbolos de los genes SENP2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 139-523 of human SENP2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 59343
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.