Learn More
Semperit™ Guantes quirúrgicos de látex de caucho natural Sempermed™
Click to view available options
Tamaño:
8
Tamaño de la unidad:
50 pares
Descripción
- El revestimiento sintético patentado facilita enormemente la colocación de estos guantes.
- Proporciona una sensibilidad táctil óptima.
- Desarrollado específicamente para los requisitos del quirófano, la forma completamente anatómica, con los dedos curvos, corresponde con una postura de la mano natural y relajada.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Material | Látex |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | 8 |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (métrico) | Entre 0,19 y 0,24mm |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
| Longitud (métrico) | 280 mm |