Learn More
Semperit™ Guantes de nitrilo largos Semperguard™ Xtension
Código de producto. 15513546
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15513546 Pequeño paquete de 100
15533546 L paquete de 100
15523546 M paquete de 100
3 options
Código de producto. 15513546
Marca: Semperit™ 3000004100
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Extralargos (300 mm) para una protección antigoteo adicional. Los guantes de nitrilo largos Semperguard™ Xtension de Semperit™ son unos guantes azules, sin talco, con puños enrollados y dedos texturizados, muy cómodos y con buena resistencia química. Caja dispensadora = 100 guantes ambidiestros.
  • Extralargo: 300mm
  • Protección adicional para la muñeca y el antebrazo
  • Excelente resistencia química y gran comodidad
  • Respetuoso con la piel: sin ftalatos/suavizantes ni proteínas del látex alergénicas
  • Color azul de señal: apto para zonas sometidas a las normas HACCP
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con las normas EN 420, EN 374, EN455
Clasificación Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Grado Certificados según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,20 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptos para zonas sujetas a las normas HAACP
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo Xtension de nitrilo
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/caja
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 300 mm