Learn More
Semperit™ Guantes desechables de vinilo azul Semperguard™ con talco
Código de producto. 12565876
Click to view available options
:
Tamaño: M
Código de producto. 12565876
Marca: Semperit™ 3000001481
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Guante de protección desechable de vinilo sin látex. Los guantes desechables de vinilo azul Semperguard™ con talco no contienen proteínas de látex ni aceleradores.
  • Guante especialmente apropiado para personas alérgicas al látex: no contiene proteínas de látex ni aceleradores
  • Calidad probada y utilización de materias primas seleccionadas
  • La fórmula de vinilo de alta calidad proporciona una excelente comodidad
  • Fabricado según las directivas médicas EN 455
  • El color azul de señal es apto para zonas sometidas a las normas HACCP
  • Probado y certificado según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos no grasos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE, Categoría I, EN 420, EN 374, EN 455
Clasificación Guante de protección conforme a CE de categoría I para riesgos mínimos
Color Azul
Desechables Sí
Acabado exterior Suave
Grado Aptos para zonas sujetas a las normas HACCP
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Vinilo
En polvo En polvo
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,14 mm
Para utilizar con (aplicación) Aptos para el contacto con alimentos no grasos
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/caja
Resistencia a la tracción 11 MPa
Longitud (métrico) 240 mm