Learn More
Semperit™ Guantes de nitrilo Semperguard™ Style
Código de producto. p-7139096
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15573536 Pequeño paquete de 100
15583536 M paquete de 100
15593536 L paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15573536 Proveedor Semperit™ N.º de proveedor 3000003330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guante de nitrilo negro. Los guantes de nitrilo Semperguard™ Style de Semperit™ son guantes de nitrilo negro sin látex, sin talco y no estériles con una excelente elasticidad, el puño enrollado para facilitar la colocación y los dedos texturizados para mejorar el agarre.
  • Guante de nitrilo negro con excelente elasticidad
  • Especialmente adecuado para aplicaciones avanzadas en el sector de la hostelería, la belleza y el arte corporal
  • Gracias al etiquetado doble, también cumple los requisitos médicos del sector de los tatuajes y las perforaciones
  • Sin ftalatos/plastificadores ni proteínas del látex alergénicas
  • El puño enrollado facilita la colocación
  • Su práctica caja dispensadora contiene 100 guantes ambidiestros
  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumplen con las normas EN 420, EN 374, EN455
Clasificación Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
Color Negro
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Grado Certificados según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,14 mm
Para utilizar con (aplicación) Especialmente adecuado para aplicaciones que son visibles al público
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Modelo Style de nitrilo
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/caja
Longitud (métrico) 240 mm