Learn More
Semperit™ Guantes de nitrilo Semperguard™ Style
Descripción
- Guante de nitrilo negro con excelente elasticidad
- Especialmente adecuado para aplicaciones avanzadas en el sector de la hostelería, la belleza y el arte corporal
- Gracias al etiquetado doble, también cumple los requisitos médicos del sector de los tatuajes y las perforaciones
- Sin ftalatos/plastificadores ni proteínas del látex alergénicas
- El puño enrollado facilita la colocación
- Su práctica caja dispensadora contiene 100 guantes ambidiestros
- Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
- Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Cumplen con las normas EN 420, EN 374, EN455 |
| Clasificación | Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I |
| Color | Negro |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Grado | Certificados según VO 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Mostrar más |