Learn More
SemperIt™ Semperguard™ SemperStar™ Vinyl Protective Gloves
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, EN 420, EN 374, EN 388, PPE Category III |
| Color | Violet |
| Desechables | Reusable |
| Acabado exterior | Structured |
| Material | Vinilo |
| Tamaño | L, 9 |
| Grosor (métrico) | 0.6 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Working with chemicals, work safety, printing houses, forestry, gardening, household |
| Estilo de puño de los guantes | Waved |
| Revestimiento | Flock lined with Cotton |
| Mostrar más |