Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Semperplus™
Click to view available options
:
Medium
Descripción
- Extra length for higher safety (270-285 mm)
- Extra wall thickness
- Straight edge cuff style
- Green
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, EN 420, EN 374, EN 388, Categoría PPE III |
| Coating Material | Patrón de diamantes (exterior) |
| Color | Verde |
| Desechables | No |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | M |
| Grosor (métrico) | 0.38 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Straight edge |
| Revestimiento | Interior revestido de algodón |
| Mostrar más |