Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperplus™ Nitrile Protective Gloves
Click to view available options
:
Medium (8)
Descripción
- Extra length for higher safety (270-285 mm)
- Extra wall thickness
- Straight edge cuff style
- Green
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE, EN 420, EN 374, EN 388, PPE Category III |
| Coating Material | Diamond pattern outside |
| Color | Verde |
| Desechables | Reusable |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| Tamaño | M, 8 |
| Grosor (métrico) | 0.38 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Recto |
| Revestimiento | Flock lined with Cotton |
| Mostrar más |