Learn More
Semperit™ Guantes de vinilo desechables empolvados Semperguard™
Descripción
- Pre-empolvado
- Fabricación con vinilo
- Sin proteínas de látex ni aceleradores
- Sin DOP
- Adecuado para el contacto con alimentos no grasos
- Riesgos mínimos conforme a CE de categoría I
- Transparente
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, ISO 13485 |
| Clasificación | CE Categoría I |
| Estilo de corte | Enrollado |
| Color | Transparente |
| Desechables | Sí |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | Sí |
| Material | Vinilo |
| En polvo | En polvo |
| Tipo de producto | Guantes desechables |
| Mostrar más |