Learn More
Semperit™ Guantes de vinilo desechables empolvados Semperguard™
Código de producto. 15583516
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15583516 M paquete de 100
1 options
Código de producto. 15583516
Marca: Semperit™ 3000001477
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de vinilo desechables empolvados Semperguard™ son seguros para su uso con alimentos no grasos.
  • Pre-empolvado
  • Fabricación con vinilo
  • Sin proteínas de látex ni aceleradores
  • Sin DOP
  • Adecuado para el contacto con alimentos no grasos
  • Riesgos mínimos conforme a CE de categoría I
  • Transparente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 13485
Clasificación CE Categoría I
Estilo de corte Enrollado
Color Transparente
Desechables Sí
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free Sí
Material Vinilo
En polvo En polvo
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño M
Grosor (métrico) 0,15mm
Para utilizar con (aplicación) Protección personal, higiene/limpieza personal, cuidado alternativo
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100/paq.
Longitud (métrico) 240 mm