Learn More
Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latex Red Gloves
Código de producto. 15353874
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
12 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15353874 M 12 pares
15343874 L 12 pares
15363874 Pequeño 12 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15353874 Proveedor Semperit™ N.º de proveedor 3000006246
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
General protective glove made of Natural Rubber with high wearing comfort. Semperit™ Semperguard™ Semperfit Latex Red Gloves are skin-friendly and comfortable due to smooth, halogenated inside.
  • Made of Natural Rubber
  • Unlined
  • High wearing comfort
  • Very skin-friendly and comfortable due to smooth, halogenated inside
  • Palms and fingers include a rough profile providing excellent tactile properties and very good grip
  • Halogenated surface offers better general chemical resistance than in nonhalogenated gloves
  • Signal color red provides easy identification even in poor lighting conditions
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, EN 420, EN 374, EN 388
Clasificación CE Category III
Color Red
Cut Resistance Rating 1
Laboratory/Cleanroom Use Sí
Latex Free No
Material Látex
Tipo de producto Guantes
Tamaño M
Grosor (métrico) 0.45 mm
Para utilizar con (aplicación) Cleaning, Electrical Industry, Food Industry, Catering, Laboratory & Pharmaceutical Industry, Industry (Service Packaging), Agriculture, Household and Garden
Estilo de puño de los guantes Recto
Tipo de empaquetado Polybag
Cantidad 12/Pk.
Resistente a Abrasion, Tear, Puncture, Chemical
Clasificación de desgarro 1
Longitud (métrico) 300 mm