Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de caucho sin polvo Semperguard™ Semperclean™ MC
Click to view available options
Tamaño:
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
50 pares
Descripción
- Microrough surface outside, smooth inside
- Powdered
- Natural color
- Non-sterile
- Disposable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
| Color | Natural |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Interior suave, exterior microrrugoso |
| Material | Caucho |
| En polvo | En polvo |
| Tamaño | 7 |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0.21 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para un excelente agarre, para uso en laboratorios y en la industria farmacéutica |
| Mostrar más |