Learn More
Semperit™ Guantes de examen de nitrilo Semperguard™ Sempercare Shine+
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 135
paquete de 150
Descripción
- La longitud optimizada de los dedos mejora significativamente la comodidad de uso
- El guante de examen de látex natural sin polvo destaca por su extraordinaria superficie de deslizamiento.
- Los dedos texturizados proporcionan un buen agarre que es indispensable para la manipulación segura de instrumentos.
- El revestimiento interior sintético logrado con la tecnología especial Sempermed hace que sea fácil y rápido de colocar.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 |
| Clasificación | Clase I CE, Categoría III CE |
| Color | Blanco |
| Desechables | Single-use |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Guantes de examen |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0,15mm |
| Mostrar más |