Learn More
Semperit™ Guantes de examen de nitrilo Semperguard™ Sempercare Shine+
Código de producto. 15819057
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 135
paquete de 150
Código de producto. Tamaño unitSize
15819057 XL paquete de 135
15899047 M paquete de 150
15809057 L paquete de 150
15889047 Pequeño paquete de 150
4 options
Código de producto. 15819057
Marca: Semperit™ 3000002092
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un puño más largo ofrece a los usuarios seguridad adicional al cubrir la muñeca y el brazo inferior. Incluye una innovadora abertura de lámina para facilitar considerablemente la extracción del guante.
  • La longitud optimizada de los dedos mejora significativamente la comodidad de uso
  • El guante de examen de látex natural sin polvo destaca por su extraordinaria superficie de deslizamiento.
  • Los dedos texturizados proporcionan un buen agarre que es indispensable para la manipulación segura de instrumentos.
  • El revestimiento interior sintético logrado con la tecnología especial Sempermed hace que sea fácil y rápido de colocar.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3
Clasificación Clase I CE, Categoría III CE
Color Blanco
Desechables Single-use
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de examen
Tamaño XL
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,15mm
Para utilizar con (aplicación) Hospitales
Estilo de puño de los guantes Extendido
Inspeccionado para uso médico Sí
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 180Pack
Resistente a Productos químicos
Longitud (métrico) 265 mm