Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Descripción
- Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
- Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
- Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001, EN 420, EN 374-2 |
| Color | Azul |
| Desechables | Single-use |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tipo de producto | Nitrile Examination Glove |
| Tamaño | Pequeño |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0.11 mm |
| Estilo de dedo | Con textura |
| Mostrar más |