Learn More
Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves
Código de producto. 15353804
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
Código de producto. 15353804
Marca: Semperit™ 3000001693
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Powder-free to reduce the risk of spreading germs and allergens. Semperit™ Semperguard™ Protects Hygienic Blue Nitrile Disposable Gloves have been developed especially for food and cleaning applications.
  • Sapphire blue nitrile to avoid latex allergies
  • Ambidextrous gloves with rim and textured fingers
  • Processed in line with European standard as per reg. 1935/2004
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001, EN 420, EN 374-2
Color Azul
Desechables Single-use
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Examination Glove
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0.11 mm
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Food and cleaning
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 200/Pk.
Longitud (métrico) 23 cm