Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xpert
Descripción
Guantes de nitrilo desechables azules, no estériles, Semperguard, EPI categoría III
Fabricados con una película de nitrilo de alta calidad en color azul claro, disponibles en versión ligeramente empolvada y sin polvo, ambas con superficie externa con textura para facilitar el agarre especialmente en condiciones húmedas. El nitrilo ofrece una elasticidad superior al látex, mayor resistencia a la perforación y una excepcional resistencia a grasas y aceites. Ambidiestros con puño enrollado, grosor de 0,25mm en la palma y un AQL de 1,5. Puño más largo en talla L y XL.
Fabricados con una película de nitrilo de alta calidad en color azul claro, disponibles en versión ligeramente empolvada y sin polvo, ambas con superficie externa con textura para facilitar el agarre especialmente en condiciones húmedas. El nitrilo ofrece una elasticidad superior al látex, mayor resistencia a la perforación y una excepcional resistencia a grasas y aceites. Ambidiestros con puño enrollado, grosor de 0,25mm en la palma y un AQL de 1,5. Puño más largo en talla L y XL.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III |
| Color | Azul |
| Desechables | Sí |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nitrilo |
| En polvo | sin polvo |
| Tamaño | XL, 9, 10 |
| Grosor (métrico) | 0,20 mm |
| Estilo de puño de los guantes | Enrollado |
| Mostrar más |