Learn More
SemperIt™ Guantes de protección de nitrilo Semperguard™ Xpert
Provides excellent chemical resistance to skin irritants. Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves offers higher elasticity than latex, higher puncture resistance, and outstanding resistance against oils and fats.
Marca:  SemperIt™ 3000001630
Código de producto. 10121532
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Guantes de nitrilo desechables azules, no estériles, Semperguard, EPI categoría III
Fabricados con una película de nitrilo de alta calidad en color azul claro, disponibles en versión ligeramente empolvada y sin polvo, ambas con superficie externa con textura para facilitar el agarre especialmente en condiciones húmedas. El nitrilo ofrece una elasticidad superior al látex, mayor resistencia a la perforación y una excepcional resistencia a grasas y aceites. Ambidiestros con puño enrollado, grosor de 0,25mm en la palma y un AQL de 1,5. Puño más largo en talla L y XL.
Especificaciones
Especificaciones
CE Clase I, EN 420, EN 374, EN 455, EPI de categoría III
Sí
Sí
sin polvo
0,20 mm
90 x 10 cartons
240 mm
Azul
Ambidiestro
Nitrilo
XL, 9, 10
Enrollado
900PK