Learn More
SemperIt™ Guantes de protección con polvo de látex Semperguard™
Código de producto. 11743017
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
Código de producto. Tamaño unitSize
11743017 Pequeño paquete de 100
10680233 XL paquete de 90
10313592 L paquete de 100
11753017 M paquete de 100
11733017 XS paquete de 100
5 options
Código de producto. 11743017
Marca: SemperIt™ 3000001415
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con película de látex suave de alta calidad, los guantes de protección con polvo de látex Semperguard™ cuentan con una ligera capa de polvo y tienen una superficie exterior microrrugosa.
  • Gran facilidad de uso, incluso en un ambiente húmedo
  • El látex natural de alta calidad proporciona una comodidad excelente y se adapta perfectamente a la mano
  • Sin ftalatos ni suavizantes
  • Excelente relación calidad-precio cuando se necesiten productos con talco
  • Guante de protección conforme a CE de categoría III para riesgos complejos, guante de examen CE clase I
  • Ideal para su uso con alimentos grasos y otras sustancias grasas
  • Probados y certificados según 1935/2004: aptos para el contacto con alimentos
  • La práctica caja dispensadora contiene 100 guantes ambidiestros (talla XL = 90 ct.)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Clase I, EPI de categoría III
Clasificación Probado y certificado según 1935/2004
Coating Material Interior suave, exterior con textura de dedos
Color Natural
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Hand Ambidiestro
Material Caucho
En polvo En polvo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,2 mm
Estilo de dedo Con textura
Para utilizar con (aplicación) Adecuado para el contacto con alimentos
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Tipo de Palm Plano
Cantidad 100/paq.
Serie Látex con polvo
Longitud (métrico) 240 mm