missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Edmont™ Guantes con polvo de látex Semperguard™

Código de producto. p-8002727 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6.5
8,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15690924 6.5 12 pares
15710848 8,5 12 pares
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15690924

Marca: Ansell Edmont™ D013065

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Disfrute de una excelente comodidad con látex natural y de alta calidad que se adapta a la perfección a la mano con los guantes con polvo de látex SemperIt™ Semperguard™ con dedos texturizados que además ofrecen un agarre más sencillo.

Ideal for use in laboratories with short-term chemical contact, light duty maintenance, painting, printing, pharmaceutical production and applications requiring protection and sensitivity.
  • Resistant to many cleaning chemicals used in laboratories
  • Flexible and comfortable for excellent dexterity
  • Lightly flocked interior for better sensitivity
  • Sandblasted finish to guarantee a secure grip in dry or wet conditions
  • Extended-length, tear-resistant beaded cuff for extra protection and easy donning
  • Fluted cuff design enables ventilation to the hand
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Certificaciones/conformidad EN420 (General requirements), EN388 (Mechanical Hazards) and EN374 (Chemical and Microorganisms Hazards)
Clasificación Manufactured under EC quality assurance system carried out by the BSI.
Color Red
Acabado exterior Sand Blast
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex de caucho
Tamaño 6.5
Grosor (métrico) 0.70 mm
Estilo de puño de los guantes Beaded, Fluted
Revestimiento Lightly flocked
Tipo de empaquetado Bagged
Cantidad 12 par
Resistente a Many laboratory cleaning chemicals
Serie G01R
Longitud (métrico) 325 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.