Learn More
Ansell Edmont™ Guantes con polvo de látex Semperguard™
Código de producto. 15690924 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6.5
8,5
Tamaño de la unidad:
12 pares
Código de producto. Tamaño unitSize
15690924 6.5 12 pares
15710848 8,5 12 pares
2 options
Código de producto. 15690924
Marca: Ansell Edmont™ D013065
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disfrute de una excelente comodidad con látex natural y de alta calidad que se adapta a la perfección a la mano con los guantes con polvo de látex SemperIt™ Semperguard™ con dedos texturizados que además ofrecen un agarre más sencillo.
Ideal for use in laboratories with short-term chemical contact, light duty maintenance, painting, printing, pharmaceutical production and applications requiring protection and sensitivity.
  • Resistant to many cleaning chemicals used in laboratories
  • Flexible and comfortable for excellent dexterity
  • Lightly flocked interior for better sensitivity
  • Sandblasted finish to guarantee a secure grip in dry or wet conditions
  • Extended-length, tear-resistant beaded cuff for extra protection and easy donning
  • Fluted cuff design enables ventilation to the hand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN420 (General requirements), EN388 (Mechanical Hazards) and EN374 (Chemical and Microorganisms Hazards)
Clasificación Manufactured under EC quality assurance system carried out by the BSI.
Color Red
Acabado exterior Sand Blast
Hand Específico
Latex Free No
Material Látex de caucho
Tamaño 6.5
Grosor (métrico) 0.70 mm
Estilo de puño de los guantes Beaded, Fluted
Revestimiento Lightly flocked
Tipo de empaquetado Bagged
Cantidad 12 par
Resistente a Many laboratory cleaning chemicals
Serie G01R
Longitud (métrico) 325 mm