Learn More
Semperit™ Semperguard™ Green Nitrile Disposable Gloves
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7226495
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 180
paquete de 200
Código de producto. Tamaño unitSize
15930057 XS paquete de 200
15940057 Pequeño paquete de 200
15950057 M paquete de 200
15960057 L paquete de 200
15970057 XL paquete de 180
5 options
Código de producto. 15930057
Marca: Semperit™ 3000008212
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Developed with sustainability in mind due to the unique production process, the glove offers skin-friendly hand protection, reduces the risk of allergy and feels soft to the skin. Comfortable and strong tensile strength ensures stability and a pleasant wearing experience even over longer periods.
  • EPI Cat. III
  • AQL 1,5
  • Sin talco
  • Dispensable, no estéril
  • Cómodo de llevar, incluso durante períodos de tiempo más largos
  • Formulación respetuosa con la piel: sin cloro, sin proteínas de látex de caucho natural, sin aceleradores de caucho
  • Fabricados ahorrando agua y energía y reduciendo las emisiones de CO2
  • Revestimiento interior sintético
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre adicional
  • Estabilidad y experiencia de uso agradable
  • El material del guante es resistente a la sangre y a otros fluidos corporales y protege contra bacterias, hongos y virus, como el SRAS-CoV-2, la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH
  • Ideal para aplicaciones como la protección personal, la alimentación/catering, el consumidor/venta al por menor, la belleza/arte corporal y la peluquería
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) PPE Categoría III, EN 420, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, ISO 2859-1, ASTM D6319, ASTM F1671
Chlorinated No
Accelerator Free Sí
Aplicaciones Industrial
AQL 1,5
Color Verde menta
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Enrollado
Serie Verde Semperguard™
Resistencia a la tracción 6 Newton
Longitud (métrico) 240 mm