Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Tiras semicuantitativas
Código de producto. 11752957
Change view
Click to view available options
Analitos:
Cloro libre
Cloro total
Cloruro
Nitrito de nitrato/NO3
Peróxido de hidrógeno
Concentración:
Cloro libre/0, 1.0. 2.0. 3.0. 4.0. 5.0. 6.0. 7,0 ppm (mg/l) y 0,00. 0.05. 0.10. 0.20. 0.40. 0.60. 0.80. 1,20 ppm (mg/l)
Cloro libre/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0, 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6,0 ppm
Cloro total/ 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-0,8-1,0-4,0-10,0 ppm
Cloro total/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm
Cloruro/0-50-100-250-500 ppm
Nitrato-nitrito/NO3: 0. 0,5, 2, 5, 10, 20, 50 ppm (mg/l)
Peróxido de hidrógeno/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Código de producto. Analitos Concentración unitSize
11752957 Nitrito de nitrato/NO3 Nitrato-nitrito/NO3: 0. 0,5, 2, 5, 10, 20, 50 ppm (mg/l) 50 PCS
11712947 Cloro libre Cloro libre/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0, 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6,0 ppm paquete de 50
11702947 Cloro libre Cloro libre/0, 1.0. 2.0. 3.0. 4.0. 5.0. 6.0. 7,0 ppm (mg/l) y 0,00. 0.05. 0.10. 0.20. 0.40. 0.60. 0.80. 1,20 ppm (mg/l) 50 PCS
11742947 Cloro total Cloro total/ 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-0,8-1,0-4,0-10,0 ppm 50 PCS
11752947 Cloro total Cloro total/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm paquete de 50
11772957 Peróxido de hidrógeno Peróxido de hidrógeno/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm paquete de 50
11762947 Cloruro Cloruro/0-50-100-250-500 ppm 50 PCS
7 options
Código de producto. 11752957
Marca: ITS Thorsten Betzel™ 480009
Solo quedan null
Especificaciones
Analitos Nitrito de nitrato/NO3
Concentración Nitrato-nitrito/NO3: 0. 0,5, 2, 5, 10, 20, 50 ppm (mg/l)
Envase Frasco
Cantidad 50 tiras