Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Tiras semicuantitativas
Click to view available options
Analitos:
Cloro libre
Cloro total
Cloruro
Nitrito de nitrato/NO3
Peróxido de hidrógeno
Concentración:
Cloro libre/0, 1.0. 2.0. 3.0. 4.0. 5.0. 6.0. 7,0 ppm (mg/l) y 0,00. 0.05. 0.10. 0.20. 0.40. 0.60. 0.80. 1,20 ppm (mg/l)
Cloro libre/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0, 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6,0 ppm
Cloro total/ 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-0,8-1,0-4,0-10,0 ppm
Cloro total/0-5-10-20-30-40-60-80 ppm
Cloruro/0-50-100-250-500 ppm
Nitrato-nitrito/NO3: 0. 0,5, 2, 5, 10, 20, 50 ppm (mg/l)
Peróxido de hidrógeno/0,05-0,3-0,5-1,0-2,0-4,0 ppm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Cloro total |
| Concentración | Cloro total/ 0-0,05-0,1-0,15-0,2-0,5-0,8-1,0-4,0-10,0 ppm |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 50 tiras |