Learn More
ITS Thorsten Betzel™ Tiras semicuantitativas
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | Cloro libre |
| Concentración | Cloro libre/0-0,05-0,1-0,2-0,4-0,6-0, 8-1.2-1.5-2.0-2.6-4.0-> 6,0 ppm |
| Envase | Frasco |
| Cantidad | 50 tiras |