Learn More
Julabo™ Baños de recirculación refrigerados SemiChill con compresor de aire
Código de producto. 11934838
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 21 a 33 l
De 43 a 60 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11934838
Marca: Julabo™ 950005007P3H0
La temperatura de funcionamiento oscila entre + 5 y + 35 °C. Los baños de recirculación refrigerados Julabo™ SemiChill con compresor de aire se pueden modificar para proporcionar de capacidades de calentamiento de hasta 5 kW.
  • Ahorro de espacio, sin ventilación lateral
  • Las asas y ruedas facilitan la reubicación
  • Interruptor de alimentación eléctrica de grado industrial y desconexión de emergencia
  • Manómetro
  • Indicador de nivel de líquido
  • Orificio de llenado frontal
  • Nivel de ruido bajo
  • Control de temperatura por PID
  • Calibración de 3 puntos ATC3
  • Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo
  • Funciones de advertencia y seguridad
  • El diseño modular permite la selección entre diferentes opciones
  • Modelo refrigerado por aire
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 43 a 60 l
Certificaciones/conformidad CE, clasificación III (FL) según DIN 12876-1
Capacidad de refrigeración 1,2 kW a -10 °C, 2,5 kW a 0 °C, 5 kW a 20 °C (etanol medio)
Caudal 33/ l/min
Para utilizar con (equipo) Para aplicaciones industriales
Intervalo de temperatura De 5 °C a 40 °C
Capacidad calorífica 12 kW
Presión máxima 50,8 psi
Modelo SC5000A
Refrigerante R404A
Estabilidad de la temperatura ±0,1 °C
Longitud (métrico) 67 cm
Anchura (métrico) 59 cm
Altura (métrico) 112 cm
Peso (métrico) 153 kg
Requisitos eléctricos 3 x 230 V 60 Hz 20 A
Tensión 230 V
Frecuencia 60 Hz