Learn More
Patrón de calibración semivolátil, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 12707506 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
12707506 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 12707506
Marca: SPEX Certiprep BIGBN25
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalitoN.º de CAS:Concentración
1,2,4-Triclorobenceno120-82-12000 μg/ml
1,2-Diclorobenceno95-50-12000 μg/ml
1,3-Diclorobenceno541-73-12000 μg/ml
1,4-Diclorobenceno106-46-72000 μg/ml
2,4-Dinitrotolueno121-14-22000 μg/ml
2,6-Dinitrotolueno606-20-22000 μg/ml
2-cloronaftaleno91-58-72000 μg/ml
2-metilnaftaleno91-57-62000 μg/ml
2-Nitroanilina88-74-42000 μg/ml
3-Nitroanilina99-09-22000 μg/ml
Éter de 4-bromodifenilo101-55-32000 μg/ml
4-Cloroanilina (p-cloroanilina)106-47-82000 μg/ml
4-Clorofenil-fenil éter7005-72-32000 μg/ml
4-Nitroanilina100-01-62000 μg/ml
Acenafteno83-32-92000 μg/ml
Acenaftileno208-96-82000 μg/ml
Antraceno120-12-72000 μg/ml
Benz(a)antraceno56-55-32000 μg/ml
a-benzopireno50-32-82000 μg/ml
Benzo(b)fluoranteno205-99-22000 μg/ml
Benzo(g,h,i)perileno191-24-22000 μg/ml
Benzo(k)fluoranteno207-08-92000 μg/ml
Alcohol bencílico100-51-62000 μg/ml
Éter de bis(2-cloro-1-metiletilo)108-60-12000 μg/ml
Bis(2-cloroetoxi)metano111-91-12000 μg/ml
Bis(2-cloroetil)éter111-44-42000 μg/ml
Bis(2-etilhexil)ftalato117-81-72000 μg/ml
Ftalato de butilbencilo85-68-72000 μg/ml
Criseno218-01-92000 μg/ml
Dibenz(a,h)antraceno53-70-32000 μg/ml
Dibenzofurano132-64-92000 μg/ml
Ftalato de dietilo84-66-22000 μg/ml
Ftalato de dimetilo131-11-32000 μg/ml
Ftalato de di-n-butilo84-74-22000 μg/ml
Ftalato de di-n-octilo117-84-02000 μg/ml
Fluoranteno206-44-02000 μg/ml
Fluoreno86-73-72000 μg/ml
Hexaclorobenceno118-74-12000 μg/ml
Hexaclorobutadieno87-68-32000 μg/ml
Hexaclorociclopentadieno77-47-42000 μg/ml
Hexacloroetano67-72-12000 μg/ml
Indeno(1,2,3-c,d)pireno193-39-52000 μg/ml
Isoforona78-59-12000 μg/ml
Naftaleno91-20-32000 μg/ml
Nitrobenceno98-95-32000 μg/ml
N-Nitrosodi-n-propilamina621-64-72000 μg/ml
N-Nitrosodifenilamina86-30-62000 μg/ml
Fenantreno85-01-82000 μg/ml
Pireno129-00-02000 μg/ml
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Semi-volatile Calibration Standard
Envase 5 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
Métodos For US EPA Methods 625, 8270, CLP
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Solvent or Matrix Methylene Chloride/Benzene
Cantidad 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Components in Methylene Chloride:Benzene at 2000μg/mL
Acenaphthene    Dimethyl Phthalate
Acenaphthylene    Di-n-butyl Phthalate
Anthracene    2,4-Dinitrotoluene
Benzo(a)anthracene    2,6-Dinitrotoluene
Benzo(a)pyrene    Di-n-octyl Phthalate
Benzo(b)fluoranthene    Fluoranthene
Benzo(g,h,i)perylene    Fluorene
Benzo(k)fluoranthene    Hexachlorobenzene
Benzyl Alcohol    Hexachlorobutadiene
bis(2-chloroethoxy)methane    Hexachlorocyclopentadiene
bis(2-chloroethyl)ether    Hexachloroethane
bis(2-chloroisopropyl)ether    Indeno(1,2,3-cd)pyrene
bis(2-ethylhexyl)phthalate    Isophorone
4-Bromophenyl phenyl ether    2-Methylnaphthalene
Butylbenzyl phthalate    Naphthalene
4-chloroaniline    2-Nitroaniline
2-chloronaphthalene    3-Nitroaniline
4-chlorophenyl-phenyl ether    4-Nitroaniline
Chrysene    Nitrobenzene
Dibenz(a,h)anthracene    N-Nitroso-di-n-propylamine
Dibenzofuran    N-Nitrosodiphenylamine
1,2-Dichlorobenzene    Phenanthrene
1,3-Dichlorobenzene    Pyrene
1,4-Dichlorobenzene    1,2,4-Trichlorobenzene
Diethyl Phthalate
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: dichloromethane, benzene, 1,4-dichlorobenzene, 2,4-dinitrotoluene, 4-bromodiphenyl ether
Product intended for laboratory use only