Learn More
ratiolab™ Semimicrocubetas Q-VETTES, 1,6 ml, PS
Código de producto. 10171372
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,6 mL
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
Código de producto. 10171372
Marca: ratiolab™ 2712120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las propiedades fotométricas mejoradas permiten que estas cubetas produzcan temperaturas de muestras más constantes durante las mediciones fotométricas.Ratiolab™ Semi-micro Q-VETTES tienen una forma optimizada y cuentan con un menor grosor de pared para aumentar la transferencia térmica.
  • Poliestireno (PS) transparente
  • Rango de longitud de onda aplicable de 340 a 900 nm
  • Variación escasa de valores de extinción
  • Excelente intervalo de transmisión óptica
  • Producción ordenada por cavidad
  • Trayectoria óptica de 10 mm
  • Dimensiones exteriores:12,5 x 12,5 x 45mm
  • Se suministran en gradillas prácticas StyroFoam:100 cubetas en una caja de poliestireno con tapa con cierre
Especificaciones
Tipo Cubeta semimicro
Capacidad (métrico) 1,6 mL
Material Poliestireno
Longitud (métrico) 12,5 mm
Cantidad 1000 cubetas
Trayectoria óptica 10 mm
Wavelength Range De 340 nm a 900 nm
Altura (métrico) 45 mm
Anchura (métrico) 12,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Medición fotométrica