Learn More
Fisherbrand™ Sistemas para transferencia semiseca
Código de producto. p-8272077
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
7,5 x 17 x 17 cm
7,5 x 27 x 27 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
12388556 7,5 x 17 x 17 cm cada uno
12398556 7,5 x 27 x 27 cm cada uno
2 options
Código de producto. 12388556
Marca: Fisherbrand™ V10SDB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideales para la transferencia rápida de proteínas y ácidos nucleicos sin necesidad de casetes de gel ni depósitos.
  • Están diseñados para producir un sistema extremadamente uniforme para la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
  • Volumen y corriente de tampón muy reducidos, 0,8 mA por cm2 de gel, produce muy poco calor, lo que evita la distorsión de bandas
  • Las transferencias se pueden lograr en menos de una hora, dependiendo del peso molecular de las moléculas
  • Se pueden utilizar geles individuales o varias pilas de gel con las unidades
  • Electrodos codificados por colores: Un electrodo está fabricado en acero inoxidable y el otro en titanio platinizado, lo cual evita la corrosión prácticamente por completo
  • Tiempos de transferencia rápidos
  • Disponible en dos tamaños
 V10-SDB: formato 10 × 10 cm que albergaun minigel de 10 × 10cm
 V20-SDB: formato 20 × 20 cm que albergahasta cuatro minigeles de 10 × 10 cm o un maxigel de 20 × 20 cm
Especificaciones
Tipo Sistema para transferencia semiseca
Dimensiones del gel Área de transferencia activa: L × An: 10 x 10 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,5 x 17 x 17 cm
Requisitos eléctricos Fuentes de alimentación recomendadas: EV243
Amperaje 80 mA/0,8 mAcm-2