Learn More
Fisherbrand™ Sistemas para transferencia semiseca
Descripción
- Están diseñados para producir un sistema extremadamente uniforme para la transferencia de proteínas y ácidos nucleicos.
- Volumen y corriente de tampón muy reducidos, 0,8 mA por cm2 de gel, produce muy poco calor, lo que evita la distorsión de bandas
- Las transferencias se pueden lograr en menos de una hora, dependiendo del peso molecular de las moléculas
- Se pueden utilizar geles individuales o varias pilas de gel con las unidades
- Electrodos codificados por colores: Un electrodo está fabricado en acero inoxidable y el otro en titanio platinizado, lo cual evita la corrosión prácticamente por completo
- Tiempos de transferencia rápidos
- Disponible en dos tamaños
V20-SDB: formato 20 × 20 cm que albergahasta cuatro minigeles de 10 × 10 cm o un maxigel de 20 × 20 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Blotter semiseco |
| Dimensiones del gel | Área de transferencia activa: L × An: 10 x 10 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 7,5 x 27 x 27 cm |
| Requisitos eléctricos | Fuentes de alimentación recomendadas: EV265, 261 y 215 |
| Amperaje | 80 mA/0,8 mAcm-2 |