missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semaphorin 7A Antibody (310829) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB20681JF525
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Semaphorin 7A Monoclonal antibody specifically detects Semaphorin 7A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
Especificaciones
| Semaphorin 7A | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| CD108 antigen, CD108MGC126696, CDw108, H-SEMA-K1, H-Sema-L, JMH, JMH blood group antigen, John-Milton-Hargen human blood group Ag, MGC126692, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin)7A, sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, (semaphorin)7A (JMH blood group), sema domain, immunoglobulin domain (Ig), and GPI membrane anchor, 7A, Sema K1, Sema L, SEMAK1, SEMALJohn Milton Hagen blood group H-Sema K1, semaphorin 7A, GPI membrane anchor (John Milton Hagen blood group), semaphorin K1, semaphorin L, semaphorin-7A, semaphorin-K1, Semaphorin-L | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Semaphorin 7A, His47-Ala648, Accession # O75326 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Neuroscience | |
| 8482 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 310829 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido