missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SEMA3G Monoclonal Antibody (OTI8B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200017485
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17545324 30 μL 30 microlitros
17525324 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17545324

Marca: Origene Technologies TA811393S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SEMA3G Monoclonal antibody specifically detects SEMA3G in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno SEMA3G
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SEMA3G
N.º de referencia del gen Q9NS98
Alias de gen sem2; SEMA3G; semaphorin 3G; Semaphorin sem2; Semaphorin-3G
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 569-782 of human SEMA3G produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 56920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.