Learn More
Selumetinib, MedChemExpress
Código de producto. 16474007
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16474007 50 mg 50 miligramos
16491916 500 mg 500 miligramos
16471316 200 mg 200 miligramos
16467856 100 mg 100 miligramos
16401939 1 g 1 g
5 options
Código de producto. 16474007
Marca: Medchem Express HY50706
MedChemExpress Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Selumetinib (AZD6244) is selective, non-ATP-competitive oral MEK1/2 inhibitor, with an IC50 of 14 nM for MEK1. Selumetinib (AZD6244) inhibits ERK1/2 phosphorylation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Selumetinib
CAS 606143-52-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H15BrClFN4O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo AZD6244 ARRY-142886
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (21.85 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(C1=C(C(F)=C2N=CN(C2=C1)C)NC3=CC=C(C=C3Cl)Br)NOCCO
Peso molecular (g/mol) 457.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 457.68
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease